1478378
USP
Olmesartanmedoxomil-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3,6-Dihydro-6,6-dimethyl-2-propyl-3-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-4H-furo[3,4-d]imidazol-4-on, 1-{[2′-(1H-Tetrazol-5-yl)-biphenyl-4-yl]-methyl}-4,4-dimethyl-2-propyl-1H-furo[3,4-d]imidazol-6(4H)-on
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
olmesartan
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[nH]1nnnc1c2c(cccc2)c3ccc(cc3)C[n]4c5c(nc4CCC)C(OC5=O)(C)C
InChI
1S/C24H24N6O2/c1-4-7-19-25-21-20(23(31)32-24(21,2)3)30(19)14-15-10-12-16(13-11-15)17-8-5-6-9-18(17)22-26-28-29-27-22/h5-6,8-13H,4,7,14H2,1-3H3,(H,26,27,28,29)
InChIKey
JUQNVWFXORBZQJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Also, for use with USP monographs such as:
- Olmesartan Medoxomil
- Olmesartan Medoxomil Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)