1466007
USP
Nitrofurazon-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
5-Nitro-2-furfuraldazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nitrofurazone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable