1463472
USP
Nilutamid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Nilutamid, 5,5-Dimethyl-3-[4-nitro-3-(trifluormethyl)-phenyl]-2,4-imidazolidindion, Anandron, RU-23908
About This Item
API-Familie
nilutamide
Hersteller/Markenname
USP
SMILES String
CC1(C)NC(=O)N(c2ccc(c(c2)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O)C1=O
InChI
1S/C12H10F3N3O4/c1-11(2)9(19)17(10(20)16-11)6-3-4-8(18(21)22)7(5-6)12(13,14)15/h3-5H,1-2H3,(H,16,20)
InChIKey
XWXYUMMDTVBTOU-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)