1356931
USP
Lansoprazol-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[[[3-Methyl-4-(2,2,2-trifluorethoxy)-pyridin-2-yl]-methyl]-sulfanyl]-1H-benzimidazol, Lansoprazolsulfid
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lansoprazole
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)COc1c(c(ncc1)CSc2[nH]c3c(n2)cccc3)C
InChI
1S/C16H14F3N3OS/c1-10-13(20-7-6-14(10)23-9-16(17,18)19)8-24-15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
InChIKey
CCHLMSUZHFPSFC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)