1347642
USP
Irinotecan-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
{11-Ethyl-4-hydroxy-4-methyl-3,14-dioxo-3,4,12,14-tetrahydro-1H-pyrano[3′,4′:6,7]indolizino[1,2-b]chinolin-9-yl}-(1,4′-bipiperidin)-1′-carboxylat -hydrochlorid
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
irinotecan
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)