1344702
USP
Iopamidol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(S)-N,N′-Bis-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-ethyl]-2,4,6-triiod-5-lactamidoisophthalamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
iopamidol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C17H22I3N3O8/c1-6(28)15(29)23-14-12(19)9(16(30)21-7(2-24)3-25)11(18)10(13(14)20)17(31)22-8(4-26)5-27/h6-8,24-28H,2-5H2,1H3,(H,21,30)(H,22,31)(H,23,29)/t6-/m0/s1
InChIKey
XQZXYNRDCRIARQ-LURJTMIESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Iopamidol Injection
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable