1281001
USP
Fluphenazinenanthat -dihydrochlorid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Heptansäure-2-[4-[3-[2-(trifluormethyl)-phenothiazin-10-yl]-propyl]-1-piperazinyl]-ethylester -dihydrochlorid
Größe auswählen
Größe auswählen
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluphenazine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as Fluphenazine Enanthate
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)