1269196
USP
Famciclovir-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Amino-β-methyl-9H-purin-9-butanol-9-acetat, 9-(4-Acetoxy-3-methylbut-1-yl)-2-aminopurin, [4-(2-Amino-9H-purin-9-yl)-2-methylbutyl]-acetate
Größe auswählen
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
famciclovir
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]1(c2nc(ncc2nc1)N)CCC(COC(=O)C)C
InChI
1S/C12H17N5O2/c1-8(6-19-9(2)18)3-4-17-7-15-10-5-14-12(13)16-11(10)17/h5,7-8H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,13,14,16)
InChIKey
WLIKFWINNMJBFJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)