1086210
USP
Calcitoninlachs-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-Acetyl-Cys(1)-calcitonin, Lachs
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
calcitonin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Calcitonin Salmon
- Calcitonin Salmon Injection
- Calcitonin Salmon Nasal Solution
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)