Wichtige Dokumente
1075553
USP
Bismut-Subsalicylat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Bismut(III)-salicylat basisch
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
bismuth subsalicylate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O[Bi]1OC(=O)c2ccccc2O1
InChI
1S/C7H6O3.Bi.H2O/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;;/h1-4,8H,(H,9,10);;1H2/q;+3;/p-3
InChIKey
ZREIPSZUJIFJNP-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Bismuth Subsalicylate Magma
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)