1013523
USP
Almotriptan-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
{3-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-5-[(pyrrolidin-1-yl)-sulfonylmethyl]-1H-indol-1-yl}-methanol
About This Item
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
almotriptan
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable