Merck
SY3H9999656F
Synthonix Corporation
ethyl 5-formyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 5-formyl-3-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO3/c1-3-13-9(12)8-6(2)4-7(5-11)10-8/h4-5,10H,3H2,1-2H3
InChIKey
NJOCLQRXCADRBX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/80950.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80950.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)