Merck
SY3H99996304
Synthonix Corporation
6-chloro-8-methoxy-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Größe auswählen
50 MG
CHF 285.35
100 MG
CHF 407.83
250 MG
CHF 728.71
Lieferanten-SKU: AC80529-50MG
CHF 285.35
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 285.35
100 MG
CHF 407.83
250 MG
CHF 728.71
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.62
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: AC80529-50MG
CHF 285.35
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloro-8-methoxy-2-methylimidazo[1,2-b]pyridazine
Inchi Code
1S/C8H8ClN3O/c1-5-4-12-8(10-5)6(13-2)3-7(9)11-12/h3-4H,1-2H3
InChIKey
VEEUQXDMHYXDEB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/80529.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/80529.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)