Merck
SY3H998DB698
Synthonix Corporation
ethyl 2-(((trifluoromethyl)sulfonyl)oxy)cyclopent-1-ene-1-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.24
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 2-{[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy}-1-cyclopentene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11F3O5S/c1-2-16-8(13)6-4-3-5-7(6)17-18(14,15)9(10,11)12/h2-5H2,1H3
InChIKey
ZFLPJHGXVFJDCI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/79982.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/79982.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)