Merck
SY3H996B945C
Synthonix Corporation
tert-butyl 2-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.2
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl [(2,2,2-trifluoroethyl)amino]acetate
Inchi Code
1S/C8H14F3NO2/c1-7(2,3)14-6(13)4-12-5-8(9,10)11/h12H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
SRTAWWMBAQECIZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77629.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77629.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)