Merck
SY3H996B941C
Synthonix Corporation
2-chloro-4-methylquinolin-7-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.63
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-chloro-4-methyl-7-quinolinol
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6-4-10(11)12-9-5-7(13)2-3-8(6)9/h2-5,13H,1H3
InChIKey
DLMSIBVCSQBHEC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78665.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78665.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)