Merck
SY3H996B93BF
Synthonix Corporation
2,4-dichloro-1,7-naphthyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,4-dichloro-1,7-naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-6-3-8(10)12-7-4-11-2-1-5(6)7/h1-4H
InChIKey
HLLIOROCTKEBRV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/78500.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/78500.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)