Merck
SY3H996B9255
Synthonix Corporation
4-(oxetan-3-yl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(oxetan-3-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H10O3/c11-10(12)8-3-1-7(2-4-8)9-5-13-6-9/h1-4,9H,5-6H2,(H,11,12)
InChIKey
ULDXRIXPOPDPMR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/77914.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/77914.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)