Wichtige Dokumente
SY3H990F92F4
Synthonix Corporation
Methyl 5-Bromo-3-methylthiophene-2-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M74177-250MG
CHF 231.47
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M74177-250MG
CHF 231.47
Iupac Name
methyl 5-bromo-3-methyl-2-thiophenecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7BrO2S/c1-4-3-5(8)11-6(4)7(9)10-2/h3H,1-2H3
InChIKey
SHCAFAUPTCPXRD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/74177.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)