Wichtige Dokumente
SY3H990F917B
Synthonix Corporation
Ethyl 2-[4-(Boc-amino)phenyl]thiazole-4-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: E74922-250MG
CHF 396.81
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: E74922-250MG
CHF 396.81
Iupac Name
ethyl 2-{4-[(tert-butoxycarbonyl)amino]phenyl}-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H20N2O4S/c1-5-22-15(20)13-10-24-14(19-13)11-6-8-12(9-7-11)18-16(21)23-17(2,3)4/h6-10H,5H2,1-4H3,(H,18,21)
InChIKey
GRHIIEZROYYMPD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/74922.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)