Merck
SY3H990F821A
Synthonix Corporation
2-(4-Bromothiazole)propan-2-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.11
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(4-bromo-1,3-thiazol-2-yl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C6H8BrNOS/c1-6(2,9)5-8-4(7)3-10-5/h3,9H,1-2H3
InChIKey
DIYKULIZPAXQQZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/2064.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2064.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)