Wichtige Dokumente
SY3H98B97EE4
Synthonix Corporation
3,4,5-Trichlorophthalic Acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: T75801-100MG
CHF 378.44
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: T75801-100MG
CHF 378.44
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3,4,5-trichlorophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H3Cl3O4/c9-3-1-2(7(12)13)4(8(14)15)6(11)5(3)10/h1H,(H,12,13)(H,14,15)
InChIKey
QGXQXRTVKOXDDC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/75801.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)