Merck
SY3H98B97EB6
Synthonix Corporation
2',4',6'-Trihydroxy-3'-propylacetophenone
Größe auswählen
250 MG
CHF 764.23
1 G
CHF 2’031.85
Lieferanten-SKU: T74941-250MG
CHF 764.23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 764.23
1 G
CHF 2’031.85
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T74941-250MG
CHF 764.23
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,4,6-trihydroxy-3-propylphenyl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-3-4-7-8(13)5-9(14)10(6(2)12)11(7)15/h5,13-15H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
GAMMIJNCCUGNGJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74941.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74941.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)