Wichtige Dokumente
SY3H98B97E7F
Synthonix Corporation
(3-Phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanol
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: P77064-250MG
CHF 304.95
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: P77064-250MG
CHF 304.95
Iupac Name
(3-phenyl-1H-1,2,4-triazol-5-yl)methanol
Inchi Code
1S/C9H9N3O/c13-6-8-10-9(12-11-8)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,13H,6H2,(H,10,11,12)
InChIKey
XLQNPPMXVWQOFD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/77064.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)