Merck
SY3H98B97E69
Synthonix Corporation
(S)-4-Phenyloxazolidine-2,5-dione
Größe auswählen
250 MG
CHF 243.71
1 G
CHF 427.43
5 G
CHF 880.58
Lieferanten-SKU: P76446-250MG
CHF 243.71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 243.71
1 G
CHF 427.43
5 G
CHF 880.58
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: P76446-250MG
CHF 243.71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(4S)-4-phenyl-1,3-oxazolidine-2,5-dione
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c11-8-7(10-9(12)13-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H,(H,10,12)/t7-/m0/s1
InChIKey
ZSEHBLBYCASPDO-ZETCQYMHSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76446.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76446.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)