Merck
SY3H98B97C98
Synthonix Corporation
Methyl 5,6-Bis(benzyloxy)nicotinate
Größe auswählen
250 MG
CHF 886.71
1 G
CHF 2’044.10
Lieferanten-SKU: M75068-250MG
CHF 886.71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 886.71
1 G
CHF 2’044.10
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.39
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M75068-250MG
CHF 886.71
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5,6-bis(benzyloxy)nicotinate
Inchi Code
1S/C21H19NO4/c1-24-21(23)18-12-19(25-14-16-8-4-2-5-9-16)20(22-13-18)26-15-17-10-6-3-7-11-17/h2-13H,14-15H2,1H3
InChIKey
PSVCTQIHBPBAMT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75068.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75068.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)