Merck
SY3H98B97BDF
Synthonix Corporation
Methyl 2-(Methylsulfonamido)phenylacetate
Größe auswählen
5 G
CHF 549.90
Lieferanten-SKU: M73895-5G
CHF 549.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 549.90
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
243.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M73895-5G
CHF 549.90
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl {2-[(methylsulfonyl)amino]phenyl}acetate
Inchi Code
1S/C10H13NO4S/c1-15-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11-16(2,13)14/h3-6,11H,7H2,1-2H3
InChIKey
GGXQFGLHGRJPJI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73895.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73895.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)