Merck
SY3H98B97B73
Synthonix Corporation
4-Isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Größe auswählen
250 MG
CHF 360.06
1 G
CHF 549.90
5 G
CHF 2’227.81
Lieferanten-SKU: K75937-250MG
CHF 360.06
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 360.06
1 G
CHF 549.90
5 G
CHF 2’227.81
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: K75937-250MG
CHF 360.06
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-isocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H3F3N2O/c10-9(11,12)8-3-7(14-5-15)2-1-6(8)4-13/h1-3H
InChIKey
BQRKAMKMDZEEES-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75937.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75937.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)