Merck
SY3H98B97AEB
Synthonix Corporation
8-Hydroxy-1-naphthaldehyde
Größe auswählen
100 MG
CHF 194.72
250 MG
CHF 304.95
1 G
CHF 733.61
Lieferanten-SKU: H75052-100MG
CHF 194.72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 194.72
250 MG
CHF 304.95
1 G
CHF 733.61
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: H75052-100MG
CHF 194.72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
8-hydroxy-1-naphthaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8O2/c12-7-9-5-1-3-8-4-2-6-10(13)11(8)9/h1-7,13H
InChIKey
ZEUYQHCPNSUTRG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75052.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75052.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)