Merck
SY3H98B97AD9
Synthonix Corporation
N-(2-Hydroxyethyl)(cyclopropylmethyl)amine Hydrochloride
Größe auswählen
250 MG
CHF 360.06
1 G
CHF 868.34
Lieferanten-SKU: H74623-250MG
CHF 360.06
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 360.06
1 G
CHF 868.34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.64
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: H74623-250MG
CHF 360.06
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-((cyclopropylmethyl)amino)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c8-4-3-7-5-6-1-2-6;/h6-8H,1-5H2;1H
InChIKey
DMFNQDQMBZGIJY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74623.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74623.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)