Merck
SY3H98B97A81
Synthonix Corporation
3-(3-Furylmethyl)piperidine
Größe auswählen
250 MG
CHF 1’370.48
1 G
CHF 2’546.24
Lieferanten-SKU: F76396-250MG
CHF 1’370.48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 1’370.48
1 G
CHF 2’546.24
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F76396-250MG
CHF 1’370.48
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(3-furylmethyl)piperidine
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-2-9(7-11-4-1)6-10-3-5-12-8-10/h3,5,8-9,11H,1-2,4,6-7H2
InChIKey
RYTGNHUXHBAZST-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/76396.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/76396.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)