Merck
SY3H98B97A67
Synthonix Corporation
4-Fluoroindoline-5-carbonitrile
Größe auswählen
100 MG
CHF 439.67
250 MG
CHF 635.63
1 G
CHF 1’248.01
Lieferanten-SKU: F75813-100MG
CHF 439.67
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 439.67
250 MG
CHF 635.63
1 G
CHF 1’248.01
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F75813-100MG
CHF 439.67
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-fluoroindoline-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-9-6(5-11)1-2-8-7(9)3-4-12-8/h1-2,12H,3-4H2
InChIKey
IQRZLXRQHMJWMR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75813.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75813.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)