Wichtige Dokumente
SY3H98B979BE
Synthonix Corporation
Ethyl N-Boc-2-piperidineacetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: E76383-250MG
CHF 237.59
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: E76383-250MG
CHF 237.59
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-ethoxy-2-oxoethyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H25NO4/c1-5-18-12(16)10-11-8-6-7-9-15(11)13(17)19-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3
InChIKey
QATMVVBWPDEWBF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/76383.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)