Merck
SY3H98B97956
Synthonix Corporation
Ethyl 3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
Größe auswählen
250 MG
CHF 231.47
1 G
CHF 427.43
5 G
CHF 1’137.78
Lieferanten-SKU: E75054-250MG
CHF 231.47
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 231.47
1 G
CHF 427.43
5 G
CHF 1’137.78
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E75054-250MG
CHF 231.47
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-2-15-11(14)7-10(12)8-4-3-5-9(13)6-8/h3-6,10,13H,2,7,12H2,1H3
InChIKey
PDADOBFUFCHAHV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75054.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75054.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)