Merck
SY3H98B97922
Synthonix Corporation
Ethyl 2-(Methylamino)pyridine-3-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
CHF 366.19
1 G
CHF 770.36
5 G
CHF 2’056.34
Lieferanten-SKU: E74393-250MG
CHF 366.19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 366.19
1 G
CHF 770.36
5 G
CHF 2’056.34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.21
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E74393-250MG
CHF 366.19
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 2-(methylamino)nicotinate
Inchi Code
1S/C9H12N2O2/c1-3-13-9(12)7-5-4-6-11-8(7)10-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
QRZKSXMODOEUOH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74393.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74393.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)