Merck
SY3H98B97822
Synthonix Corporation
4,5-Diphenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Größe auswählen
250 MG
CHF 427.43
1 G
CHF 880.58
5 G
CHF 2’546.24
Lieferanten-SKU: D75640-250MG
CHF 427.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 427.43
1 G
CHF 880.58
5 G
CHF 2’546.24
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D75640-250MG
CHF 427.43
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4,5-diphenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C16H12N2O/c19-11-14-17-15(12-7-3-1-4-8-12)16(18-14)13-9-5-2-6-10-13/h1-11H,(H,17,18)
InChIKey
BIUDTORHHCZWLD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75640.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75640.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)