Merck
SY3H98B977FC
Synthonix Corporation
5,7-Dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Größe auswählen
250 MG
CHF 206.97
1 G
CHF 353.94
Lieferanten-SKU: D75218-250MG
CHF 206.97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 206.97
1 G
CHF 353.94
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.08
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D75218-250MG
CHF 206.97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H9Cl2N/c10-7-3-6-5-12-2-1-8(6)9(11)4-7/h3-4,12H,1-2,5H2
InChIKey
QCSLOZFEMQTPJA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/75218.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/75218.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)