Wichtige Dokumente
SY3H98B976EE
Synthonix Corporation
1-Cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-6-carboxylic Acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C75976-250MG
CHF 941.82
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C75976-250MG
CHF 941.82
Iupac Name
1-cyclopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N4O2/c14-9(15)7-10-3-5-4-11-13(6-1-2-6)8(5)12-7/h3-4,6H,1-2H2,(H,14,15)
InChIKey
GZWFCGYTSZKHJM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/75976.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)