Merck
SY3H98B97624
Synthonix Corporation
5-(4-Cyanophenyl)isoxazole-3-carboxylic Acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 206.97
1 G
CHF 378.44
5 G
CHF 966.32
Lieferanten-SKU: C73986-250MG
CHF 206.97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 206.97
1 G
CHF 378.44
5 G
CHF 966.32
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C73986-250MG
CHF 206.97
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-(4-cyanophenyl)-3-isoxazolecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6N2O3/c12-6-7-1-3-8(4-2-7)10-5-9(11(14)15)13-16-10/h1-5H,(H,14,15)
InChIKey
PDHRXDLHPHLFEX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73986.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73986.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)