Merck
SY3H98B9743E
Synthonix Corporation
tert-butyl 6-amino-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
CHF 145.73
1 G
CHF 304.95
5 G
CHF 1’101.04
Lieferanten-SKU: B74405-250MG
CHF 145.73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 145.73
1 G
CHF 304.95
5 G
CHF 1’101.04
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B74405-250MG
CHF 145.73
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl 6-amino-1,4-oxazepane-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H20N2O3/c1-10(2,3)15-9(13)12-4-5-14-7-8(11)6-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3
InChIKey
QIAURBVQLIUTQH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74405.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74405.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)