Wichtige Dokumente
SY3H98B973CE
Synthonix Corporation
tert-Butyl (endo)-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-ylcarbamate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B59909-100MG
CHF 415.18
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B59909-100MG
CHF 415.18
Iupac Name
tert-butyl ((1S,4S,7S)-2-azabicyclo[2.2.1]heptan-7-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-4-5-8(9)12-6-7/h7-9,12H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-,8-,9-/m0/s1
InChIKey
LKMTYLUKCLIYBU-CIUDSAMLSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59909.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)