Merck
SY3H98B97201
Synthonix Corporation
3-Amino-4-chloro-N-(3-pyridylmethyl)benzamide
Größe auswählen
250 MG
CHF 311.07
Lieferanten-SKU: A74050-250MG
CHF 311.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 311.07
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A74050-250MG
CHF 311.07
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-4-chloro-N-(3-pyridinylmethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H12ClN3O/c14-11-4-3-10(6-12(11)15)13(18)17-8-9-2-1-5-16-7-9/h1-7H,8,15H2,(H,17,18)
InChIKey
TUTGNXCAERCAHY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/74050.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/74050.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)