Merck
SY3H98B971F3
Synthonix Corporation
2-Amino-5-(methoxycarbonyl)benzoic Acid
Größe auswählen
250 MG
CHF 280.46
1 G
CHF 586.64
5 G
CHF 1’554.20
Lieferanten-SKU: A73951-250MG
CHF 280.46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 280.46
1 G
CHF 586.64
5 G
CHF 1’554.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.17
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A73951-250MG
CHF 280.46
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-amino-5-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO4/c1-14-9(13)5-2-3-7(10)6(4-5)8(11)12/h2-4H,10H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
XIGSLVIYSSSYNA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/73951.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/73951.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)