Wichtige Dokumente
SY3H97AC68B8
Synthonix Corporation
N-{2-chloropyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-yl}-5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C60437-100MG
CHF 464.17
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C60437-100MG
CHF 464.17
Iupac Name
2-chloro-N-(5-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amine
Inchi Code
1S/C12H11ClN6/c13-12-15-11(9-2-1-5-19(9)18-12)14-10-6-8(16-17-10)7-3-4-7/h1-2,5-7H,3-4H2,(H2,14,15,16,17,18)
InChIKey
PGGQMDXVLWTRDD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60437.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)