Wichtige Dokumente
SY3H95ECD93A
Synthonix Corporation
methyl 4-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M60447-100MG
CHF 427.43
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M60447-100MG
CHF 427.43
Iupac Name
methyl 4-chloropyrazolo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-9(13)6-5-11-12-4-2-3-7(10)8(6)12/h2-5H,1H3
InChIKey
JZSLHWOPNFSRLT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/60447.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)