Merck
SY3H95ECD903
Synthonix Corporation
5-Methyl-2-phenylhex-2-enal
Größe auswählen
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 90.62
25 G
CHF 108.99
Lieferanten-SKU: M39706-5G
CHF 84.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 84.50
10 G
CHF 90.62
25 G
CHF 108.99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M39706-5G
CHF 84.50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2Z)-5-methyl-2-phenyl-2-hexenal
Inchi Code
1S/C13H16O/c1-11(2)8-9-13(10-14)12-6-4-3-5-7-12/h3-7,9-11H,8H2,1-2H3/b13-9+
InChIKey
YURDCJXYOLERLO-UKTHLTGXSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/39706.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39706.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)