Merck
SY3H95ECD857
Synthonix Corporation
2-(4-Fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidin-7-amine
Größe auswählen
100 MG
CHF 194.72
250 MG
CHF 243.71
Lieferanten-SKU: F56496-100MG
CHF 194.72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 194.72
250 MG
CHF 243.71
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F56496-100MG
CHF 194.72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)imidazo[1,2-a]pyrimidin-7-amine
Inchi Code
1S/C12H9FN4/c13-9-3-1-8(2-4-9)10-7-17-6-5-11(14)16-12(17)15-10/h1-7H,(H2,14,15,16)
InChIKey
DAHLOBWNOWKEOX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to light yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/56496.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56496.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)