Merck
SY3H95ECD7F3
Synthonix Corporation
Ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
CHF 86.94
250 MG
CHF 93.07
1 G
CHF 121.24
Lieferanten-SKU: E38953-100MG
CHF 86.94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 86.94
250 MG
CHF 93.07
1 G
CHF 121.24
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E38953-100MG
CHF 86.94
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl imidazo[1,5-a]pyridine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)9-11-7-8-5-3-4-6-12(8)9/h3-7H,2H2,1H3
InChIKey
YDWAMSXHNSBIGG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/38953.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38953.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)