Merck
SY3H95E5E37E
Synthonix Corporation
(1,2,3,4-Tetrahydroquinolin-2-yl)methanol
Größe auswählen
100 MG
CHF 144.51
250 MG
CHF 157.98
1 G
CHF 464.17
Lieferanten-SKU: T36847-100MG
CHF 144.51
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 144.51
250 MG
CHF 157.98
1 G
CHF 464.17
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
163.22
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: T36847-100MG
CHF 144.51
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-2-quinolinylmethanol
Inchi Code
1S/C10H13NO/c12-7-9-6-5-8-3-1-2-4-10(8)11-9/h1-4,9,11-12H,5-7H2
InChIKey
QSDYZRIUFBMUGV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/36847.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/36847.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)