Merck
SY3H95E5DFF6
Synthonix Corporation
(3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimethyl-17-(trifluoromethylsulfonyloxy)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl acetate
Größe auswählen
50 MG
CHF 255.96
100 MG
CHF 402.93
250 MG
CHF 733.61
Lieferanten-SKU: D65190-50MG
CHF 255.96
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 MG
CHF 255.96
100 MG
CHF 402.93
250 MG
CHF 733.61
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
462.53
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D65190-50MG
CHF 255.96
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(3beta)-17-{[(trifluoromethyl)sulfonyl]oxy}androsta-5,16-dien-3-yl acetate
Inchi Code
1S/C22H29F3O5S/c1-13(26)29-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(21(17,3)11-9-18(16)20)30-31(27,28)22(23,24)25/h4,7,15-18H,5-6,8-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
MCIVSCZCJRGEJR-ZKHIMWLXSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/65190.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/65190.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)